Learn More
Chlorure de platine(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10685832
Chlorure de platine(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10685832
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10685832
Marque: Thermo Scientific Acros 195400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-96-1
Formule moléculaire Cl4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 336.88
Numéro MDL MFCD00011182
Clé InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 26031
Nom IUPAC tétrachloroplatine
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) chloride
Point de fusion 370.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire PtCl4
Informations sur la solubilité Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Poids de la formule 336.89
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465018 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog Number195402500,195400010,195400050
Numéro de lotA0461879 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog Number195402500,195400010,195400050
Numéro de lotA0457923 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2023 Catalog Number195402500,195400010,195400050
Numéro de lotA0455851 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2023 Catalog Number195402500,195400010,195400050
Numéro de lotA0451369 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number195402500,195400010,195400050
Nom du produit
Chlorure de platine(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >