Learn More
Chlorure de platine(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10371004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10371004
Marque: Thermo Scientific Acros 195402500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-96-1
Formule moléculaire Cl4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 336.88
Numéro MDL MFCD00011182
Clé InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
CID PubChem 26031
Nom IUPAC tétrachloroplatine
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) chloride
Point de fusion 370.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 250 mg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire PtCl4
Informations sur la solubilité Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Poids de la formule 336.89
Pourcentage de pureté 99%