Learn More
Hexachloroplatine(IV) de dihydrogène hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351698
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour la catalyse, la galvanoplastie, la photographie
Catalyse, galvanoplastie, photographie, miroirs de platine, impression pour la gravure du zinc, production de couleurs fines dans le verre et la porcelaine, encre indélébile, microscopie. L’hexachloroplatinate de dihydrogène(IV) hexahydraté est utilisé pour la détermination du potassium. Il est également utilisé pour la purification du platine en le traitant avec du chlorure d’ammonium, puis en chauffant l’hexachloroplatinate d’ammonium avec de l’hydrogène, ce qui permet d’obtenir du platine élémentaire. Il s’utilise également dans la catalyse, la galvanoplastie, la photographie, les miroirs en platine, l’impression pour la gravure du zinc, la production de couleurs fines dans le verre et la porcelaine, l’encre indélébile et la microscopie. Il agit comme précurseur pour la préparation d’autres catalyseurs à base de platine. En outre, il est également utilisé comme réactif analytique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme CPA, Chloroplatinic acid
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Point de fusion 60°C (decomposition)
Couleur Orange à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Poids de la formule 409.82 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.43
Nom du produit
Hexachloroplatine(IV) de dihydrogène hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >