Learn More
Feuille de platine, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Premion™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012058.FI
Code produit. 11365909
  • sur devis / 1 pièce
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
7440-06-4
50 x 50 mm
99.997%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC06Y007 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012058.FI,012058.FF
Numéro de lotNM35350 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012058.FI,012058.FF
Numéro de lotS26F020 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012058.FI,012058.FF
Numéro de lotW29986 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012058.FI,012058.FF
Numéro de lot31801 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012058.FI,012058.FF
Nom du produit
Feuille de platine, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Premion™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals > 50x50 mm