Learn More
Fine feuille de platine, 0,004 +/- 0,0025 mm (0,00016 +/- 0,0001 in) d’épaisseur, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11480310
Fine feuille de platine, 0,004 +/- 0,0025 mm (0,00016 +/- 0,0001 in) d’épaisseur, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480310
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11480310
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012868.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Thinfoil
Note relative au nom 0.004 (±)0.0025mm (0.00016 (±)0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Poids ≈0.05g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN15I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012868.FI,012868.FF
Numéro de lotB02P14 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012868.FI,012868.FF
Numéro de lotS25H034 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012868.FI,012868.FF
Numéro de lotN21F006 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012868.FI,012868.FF
Numéro de lotN28F043 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012868.FI,012868.FF
Nom du produit
Fine feuille de platine, 0,004 +/- 0,0025 mm (0,00016 +/- 0,0001 in) d’épaisseur, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >