Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble grande plateforme
Accessoires assortis pour agitateurs numériques pour microplaques
20.81€ - 165.39€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur |
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16594792
|
Thermo Scientific™
88882114 |
Grande plateforme | 292 x 275 x 14 mm |
95.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16504802
|
Thermo Scientific™
88882115 |
Pince pour microplaque à 96 puits | 54 x 19 x 19 mm |
20.81€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16514802
|
Thermo Scientific™
88882116 |
Ensemble grande plateforme | 292 x 275 x 25 mm |
165.39€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires assortis pour agitateurs numériques pour microplaques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
Spécification
Acier inoxydable | |
Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Ensemble grande plateforme