Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble grande plateforme
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Ensemble grande plateforme
Grande plateforme
Pince pour microplaque à 96 puits
Dimensions (L x l x H):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Pack of 7 Clamps
Accessoires assortis pour agitateurs numériques pour microplaques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pince pour microplaques à 96 puits |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 54 x 19 x 19 mm |
| Description | Pince pour microplaque à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur |
| Comprend | 7 Clamps |