Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble grande plateforme
Accessoires assortis pour agitateurs numériques pour microplaques
Marque: Thermo Scientific™ 88882116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accessoires assortis pour agitateurs numériques pour microplaques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Prestations de service
2 ans
Spécification
Plateforme | |
Acier inoxydable | |
11,49 in | |
10,82 in | |
Ensemble grande plateforme | |
L |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
292 x 275 x 25 mm | |
292 mm | |
275 mm | |
Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur | |
2 ans |