Learn More
Buerkle™ Burettes de titration anti-éclaboussures en plastique LaboPlast™
Burettes de titration en plastique Buerkle™ LaboPlast™ sans jonction avec extraction automatique de point zéro et armature de dosage.
95.10€ - 108.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Burette de titration
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15591751
Afficher les documents
Buerkle™
9695-3015
15 mL
95.10€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11981501
Afficher les documents
Buerkle™
9695-3025
25 mL
96.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11991501
Afficher les documents
Buerkle™
9695-3050
50 ml
108.00€
1 pièce
En stock
Description
  • Burette avec revêtement anti-éclaboussures
  • Réglée sur Ex
  • Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
  • Résistante aux chocs, résistante aux produits chimiques
  • Support robuste
  • Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
  • Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
  • Burette à action rapide avec bandes Schellbach basée sur la conception du Dr. Schiling
  • Revêtement en plastique qui augmente la résistance à la casse et protège contre les éclats
  • Permet un dosage précis et une titration précise et fine grâce au bouton-poussoir ou à la micro-vis, ainsi qu’une décharge précise via le jet d’évacuation
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Burette de titration