Learn More
Buerkle™ Burettes de titration anti-éclaboussures en plastique LaboPlast™
Code produit. 15591751 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
25 mL
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15591751
Marque: Buerkle™ 96953015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Burettes de titration en plastique Buerkle™ LaboPlast™ sans jonction avec extraction automatique de point zéro et armature de dosage.
  • Burette avec revêtement anti-éclaboussures
  • Réglée sur Ex
  • Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
  • Résistante aux chocs, résistante aux produits chimiques
  • Support robuste
  • Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
  • Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
  • Burette à action rapide avec bandes Schellbach basée sur la conception du Dr. Schiling
  • Revêtement en plastique qui augmente la résistance à la casse et protège contre les éclats
  • Permet un dosage précis et une titration précise et fine grâce au bouton-poussoir ou à la micro-vis, ainsi qu’une décharge précise via le jet d’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 mL
Longueur (métrique) 520 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
À utiliser avec (application) Dosage précis et titration exacte et fine
Hauteur (métrique) 520 mm
Précision plusmn; 0,045
Type Burette de titration