Learn More
Buerkle™ Burettes de titration anti-éclaboussures en plastique LaboPlast™
Burettes de titration en plastique Buerkle™ LaboPlast™ sans jonction avec extraction automatique de point zéro et armature de dosage.
Marque: Buerkle™ 9695-3050
94.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Burette avec revêtement anti-éclaboussures
- Réglée sur Ex
- Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
- Résistante aux chocs, résistante aux produits chimiques
- Support robuste
- Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
- Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
- Burette à action rapide avec bandes Schellbach basée sur la conception du Dr. Schiling
- Revêtement en plastique qui augmente la résistance à la casse et protège contre les éclats
- Permet un dosage précis et une titration précise et fine grâce au bouton-poussoir ou à la micro-vis, ainsi qu’une décharge précise via le jet d’évacuation
Spécification
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Bandes Schellbach, revêtement anti-éclaboussures, flacon de stockage et tube d’immersion | |
Burette de titration |
92 cm | |
92 cm | |
0,1 mm | |
DIN |