Learn More
Micronova™ Raclette en plastique
Ces raclettes à la conception durable sont fabriquées avec un cadre en polypropylène et un choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse afin d’être utilisées dans les zones de lavage et de production. Conçues avec une extrémité filetée ACME pour être utilisées avec la plupart des manches en plastique filetés.
75.05€ - 119.00€
Spécification
Type de produit | Raclette à extrémité filetée ACME |
---|---|
Contenu et stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, lorsque non utilisé. |
Jetable | Non |
À utiliser avec (application) | Raclette pour planchers, murs et fenêtres |
À utiliser avec (équipement) | Manche en plastique de la série STA |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13147606
|
Micronova™
SQDB-24 |
Bleu | Lame en mousse, cadre en polypropylène |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13157606
|
Micronova™
SQDG-24 |
Vert | Lame en mousse, cadre en polypropylène |
75.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13167606
|
Micronova™
SQRE-24 |
Rouge | Lame en mousse, cadre en polypropylène |
75.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13177606
|
Micronova™
SQWH-24 |
Blanc | Lame en mousse, cadre en polypropylène |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13197606
|
Micronova™
SQYE-24 |
Jaune | Lame en mousse, cadre en polypropylène |
75.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13187606
|
Micronova™
SQWH-24R |
Blanc | Lame en caoutchouc, cadre en PP |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les raclettes en plastique Micronova permettent de facilement nettoyer les surfaces lisses ou inégales et de diminuer le risque de contamination en réduisant la croissance des saletés et des bactéries. Conçues pour être utilisé avec les manches en plastique des séries STAH ou STAEH Disponibles en plusieurs couleurs.
- Raclettes durables en polypropylène
- Choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse
- Excellent produit à utiliser sur des surfaces lisses et des sols inégaux
- Réduit le risque d’étincelles dangereuses lors du nettoyage de liquides inflammables
- Disponibles en modèles de 45 et 60 cm (18 et 24 pouces) de largeur
- À utiliser avec les manches STAH ou STAEH pour un raccordement sécurisé
- Ne rouille pas
Spécification
Raclette à extrémité filetée ACME | |
Non | |
Manche en plastique de la série STA |
À conserver dans un endroit frais et sec, lorsque non utilisé. | |
Raclette pour planchers, murs et fenêtres |