Learn More
Micronova™ Raclette en plastique
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Matériau:
Lame en caoutchouc, cadre en PP
Lame en mousse, cadre en polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les raclettes en plastique Micronova permettent de facilement nettoyer les surfaces lisses ou inégales et de diminuer le risque de contamination en réduisant la croissance des saletés et des bactéries. Conçues pour être utilisé avec les manches en plastique des séries STAH ou STAEH Disponibles en plusieurs couleurs.
- Raclettes durables en polypropylène
- Choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse
- Excellent produit à utiliser sur des surfaces lisses et des sols inégaux
- Réduit le risque d’étincelles dangereuses lors du nettoyage de liquides inflammables
- Disponibles en modèles de 45 et 60 cm (18 et 24 pouces) de largeur
- À utiliser avec les manches STAH ou STAEH pour un raccordement sécurisé
- Ne rouille pas
Spécification
Spécification
| Type de produit | Raclette à extrémité filetée ACME |
| Couleur | Blanc |
| Contenu et stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, lorsque non utilisé. |
| Dimensions (L x l) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 in) |
| Jetable | Non |
| À utiliser avec (application) | Raclette pour planchers, murs et fenêtres |
| À utiliser avec (équipement) | Manche en plastique de la série STA |
| Matériau | Lame en caoutchouc, cadre en PP |
| Largeur (impériale) | 2 po |
| Largeur (métrique) | 5,1 cm |