Learn More
Micronova™ Raclette en plastique
Code produit. 13167606 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Matériau:
Lame en caoutchouc, cadre en PP
Lame en mousse, cadre en polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13167606
Marque: Micronova™ SQRE24
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces raclettes à la conception durable sont fabriquées avec un cadre en polypropylène et un choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse afin d’être utilisées dans les zones de lavage et de production. Conçues avec une extrémité filetée ACME pour être utilisées avec la plupart des manches en plastique filetés.
Les raclettes en plastique Micronova permettent de facilement nettoyer les surfaces lisses ou inégales et de diminuer le risque de contamination en réduisant la croissance des saletés et des bactéries. Conçues pour être utilisé avec les manches en plastique des séries STAH ou STAEH Disponibles en plusieurs couleurs.
  • Raclettes durables en polypropylène
  • Choix de lames en caoutchouc solide ou en double mousse
  • Excellent produit à utiliser sur des surfaces lisses et des sols inégaux
  • Réduit le risque d’étincelles dangereuses lors du nettoyage de liquides inflammables
  • Disponibles en modèles de 45 et 60 cm (18 et 24 pouces) de largeur
  • À utiliser avec les manches STAH ou STAEH pour un raccordement sécurisé
  • Ne rouille pas
Spécification
Type de produit Raclette à extrémité filetée ACME
Couleur Rouge
Contenu et stockage À conserver dans un endroit frais et sec, lorsque non utilisé.
Dimensions (L x l) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 in)
Jetable Non
À utiliser avec (application) Raclette pour planchers, murs et fenêtres
À utiliser avec (équipement) Manche en plastique de la série STA
Matériau Lame en mousse, cadre en polypropylène
Largeur (impériale) 1,5 po
Largeur (métrique) 3,8 cm