Learn More
Saint-Gobain Raccords sanitaires en plastique
Le couplage sanitaire cannelé Cole-Parmer™, en polypropylène, a une conception à entonnoir conique pour fournir un débit de fluide régulier.
62.60€
Code produit | Marque | Matériau | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12409650
|
Saint-Gobain
31512-01 |
Polypropylène | 200°psi |
62.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11749769
|
Saint-Gobain
31512-02 |
Polypropylène |
62.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Réduit l’espace mort et améliore le débit.
- Sa structure en forme d’entonnoir conique assure un écoulement continu des fluides.
- La surface intérieure lisse empêche l’accumulation des particules.
- Sa structure sans soudure empêche la contamination en éliminant les fuites et les zones de croissance bactérienne potentielle.
- Le matériau répond aux exigences USP classe VI et est conforme aux réglementations de la FDA pour les contacts alimentaires.
Spécification
Polypropylène |