Learn More
Saint-Gobain Raccords sanitaires en plastique
Le couplage sanitaire cannelé Cole-Parmer™, en polypropylène, a une conception à entonnoir conique pour fournir un débit de fluide régulier.
Marque:  Saint-Gobain 31512-01
Code produit. 12409650
  • 62.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réduit l’espace mort et améliore le débit.
  • Sa structure en forme d’entonnoir conique assure un écoulement continu des fluides.
  • La surface intérieure lisse empêche l’accumulation des particules.
  • Sa structure sans soudure empêche la contamination en éliminant les fuites et les zones de croissance bactérienne potentielle.
  • Le matériau répond aux exigences USP classe VI et est conforme aux réglementations de la FDA pour les contacts alimentaires.
Spécification
Spécification
USP classe VI
Non autoclavable
Pour bioréacteurs et fermenteurs
22deg;C
200°psi
93°C
Raccords sanitaires Tygopuretrade;
Polypropylène
72deg;F
Raccord Tygopure 3/8 po Polypropylène
200°F