Learn More
Saint-Gobain Raccords sanitaires en plastique
Le couplage sanitaire cannelé Cole-Parmer™, en polypropylène, a une conception à entonnoir conique pour fournir un débit de fluide régulier.
Marque: Saint-Gobain 31512-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réduit l’espace mort et améliore le débit.
- Sa structure en forme d’entonnoir conique assure un écoulement continu des fluides.
- La surface intérieure lisse empêche l’accumulation des particules.
- Sa structure sans soudure empêche la contamination en éliminant les fuites et les zones de croissance bactérienne potentielle.
- Le matériau répond aux exigences USP classe VI et est conforme aux réglementations de la FDA pour les contacts alimentaires.
Spécification
Conforme aux normes UPS classe VI et FDA relative au contact avec les denrées alimentaires | |
Polypropylène | |
Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires | |
Gamma | |
1 13/16 pouces |
Autoclavable | |
Tubulure de D.I. de 1/2 po, mini collier de serrage de 1/2 po | |
Pour tubulure de 1/2 po de D.I. | |
31/32 po |