Learn More
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique
L’évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués. Les seringues jetables en plastique Fisherbrand™ sont disponibles avec des raccords Luer-lock ou Luer-Slip.
Marque:  Fisherbrand™ 20 36 2402
59.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12941031
  • 86.40€ / 100 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Graduée
  • Gamme complète de capacités disponibles
  • Raccords Luer-Lock ou Luer-Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polypropylène
20 ml
Luer-Lock
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique > Volume : 20 ml