Learn More
Fisherbrand™ Seringues stériles à usage unique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Type de connexion:
Luer Slip
Luer-Lock
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 19,20 mm |
| Type de produit | Luer-Lock |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Stérilité | Stérile |