Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™ 23 02 0470
Code produit. 11849430
Description
Description
  • À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
23,4 mm
1000
Blanc crème
PTFE, Silicone
3,2 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT > Silicone crème / PTFE beige,3.2 mm d’épaisseur,55° Shore A