Learn More
Microspec™ Aiguilles de culture en plastique
Transférer et inoculer des micro-organismes vivants
38.25€ - 528.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 7,9 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 200 mm |
Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
Jetable | Oui |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Type de produit | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15762125
|
Microspec™
F1 |
Aiguille d’inoculation | Fabrication aseptique | 16000 |
528.00€
16000 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15782125
|
Microspec™
F4 |
Aiguille d’inoculation | Fabrication aseptique | 1000 |
38.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792125
|
Microspec™
F4G |
Aiguille d’inoculation | Irradié aux rayons gamma | 1000 |
43.89€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Extrémité pointue pour faciliter l’inoculation
- Prélève de petites colonies
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
Spécification
7,9 in | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Bleu | |
Non |
200 mm | |
Oui | |
Aiguille d’inoculation |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Microspec™ Aiguilles de culture en plastique