Learn More
Microspec™ Aiguilles de culture en plastique
Code produit. 15762125
Click to view available options
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Quantité:
1000
16000
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
Code produit. 15762125
Marque: Microspec™ F1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transférer et inoculer des micro-organismes vivants
  • Extrémité pointue pour faciliter l’inoculation
  • Prélève de petites colonies
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
Spécification
Jetable Oui
Longueur (impériale) 7,9 in
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Stérilité Fabrication aseptique
Couleur Bleu
Type de produit Aiguille d’inoculation
Quantité 16000
Type d’emballage Conditionnées dans des enveloppes microscellées de 20
Autoclavable Non