Learn More
Microspec™ Aiguilles de culture en plastique
Click to view available options
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Quantité:
1000
16000
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
Description
- Extrémité pointue pour faciliter l’inoculation
- Prélève de petites colonies
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Longueur (impériale) | 7,9 in |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
| Stérilité | Irradié aux rayons gamma |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Aiguille d’inoculation |
| Quantité | 1000 |
| Type d’emballage | Conditionnées dans des pochettes microscellées de 20 |
| Autoclavable | Non |