Learn More
Kappes Systeme™ Diviseur en plastique
Marque: Kappes Systeme™ 6640.00.3457
Spécification
Croix de séparation | |
Plastique | |
1/Paquet | |
105 mm |
Transparent | |
Stockage de précision | |
153 x 105 mm (LxH) | |
153 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.