Learn More
Brady™ Câble en acier revêtu de plastique
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
Marque:  Brady™ 800115
Code produit. 11786685
  • 40.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Additional Cable for Cable Lockout Device.
Spécification
Spécification
Câble
Rouge
0.19 in.
10.01 ft.
1 de chaque
CABLE-3 M
Longueur :3m
4.76 mm
3.05 m
Nom du produit
Brady™ Câble en acier revêtu de plastique > Longueur : 3 m