Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pinces en nickel/acier inox
Get a grip on your samples with these Stainless Steel Tongs with PTFE Coated Tips.
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 06443-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pince à creuset inox AISI 304
- Pince avec extrémités gainées PTFE
- Pince à creuset
Spécification
Sample handling | |
1 Paquets | |
À rainure | |
Acier inoxydable, nickel |
9 in. | |
PTFE | |
228,6 mm | |
Pinces |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Essentials Pinces en nickel/acier inox > Longueur : 228,6mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu