Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Marque:  Corning™ 9999-132
Code produit. 10427033
  • 100.98€ / 288 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
13-415
Bouchon à vis fileté
Phénolique
13,5mm
36 paquet
36 paquet
Caoutchouc
Autoclavable
Noir
36 paquet
36 paquet
Tubes de culture
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques > Hauteur : 13,5mm