Learn More
PKC epsilon Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
378.00€ - 618.00€
Spécification
Antigène | PKC epsilon |
---|---|
Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
Applications | Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18670645
|
Novus Biologicals
NBP3-21224-100ul |
100 ul |
618.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18665214
|
Novus Biologicals
NBP3-21224-25ul |
25 μg |
378.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PKC epsilon Polyclonal antibody specifically detects PKC epsilon in Human samples. It is validated for ImmunofluorescenceSpécification
PKC epsilon | |
Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction | |
PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
5581 | |
IgG | |
Affinity purified |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC125656, nPKC-epsilon, PKCEMGC125657, protein kinase C epsilon type, protein kinase C, epsilon | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VDARGIAKVLADLGVTPDKITNSGQRRKKLIAGAESPQPASGSSPSEEDRSKSAPTSPCDQEIKELENNIRKALSFDNRGEEHRAASSPDGQLMSPGENGEVRQGQAKRLGLDEFNFIKVLG | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PKC epsilon Antibody, Novus Biologicals™