Learn More
VITLAB™ Remplisseurs de pipettes
Mesurez le volume des liquides à l’aide des filtres de pipette Vitlab™. Ces filtres aspirent le liquide dans la pipette.
28.25€ - 181.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16513642
|
VITLAB™
324594 |
Pipettes de 2 ml, pipettes en verre et en plastique |
181.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10644222
|
VITLAB™
324594 |
Pipettes de 2 ml, pipettes en verre et en plastique | N/A | ||||||
Description
- La rotation lente des roues de l’actionneur entraîne l’aspiration du liquide dans la pipette
- Appuyez sur la soupape d’alimentation d’air pour vider automatiquement la pipette sans retourner le piston
- Disponibles en vert, bleu et rouge