Learn More
VITLAB™ Remplisseurs de pipettes
Mesurez le volume des liquides à l’aide des filtres de pipette Vitlab™. Ces filtres aspirent le liquide dans la pipette.
Marque:  VITLAB™ 324594
Code produit. 16513642
  • 181.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La rotation lente des roues de l’actionneur entraîne l’aspiration du liquide dans la pipette
  • Appuyez sur la soupape d’alimentation d’air pour vider automatiquement la pipette sans retourner le piston
  • Disponibles en vert, bleu et rouge
Spécification
Spécification
Pipettes de 2 ml, pipettes en verre et en plastique