Learn More
VITLAB™ Remplisseurs de pipettes
Mesurez le volume des liquides à l’aide des filtres de pipette Vitlab™. Ces filtres aspirent le liquide dans la pipette.
Marque: VITLAB™ 324594
This item is not returnable.
View return policy
Description
- La rotation lente des roues de l’actionneur entraîne l’aspiration du liquide dans la pipette
- Appuyez sur la soupape d’alimentation d’air pour vider automatiquement la pipette sans retourner le piston
- Disponibles en vert, bleu et rouge
Specifications
Pipettes de 2 ml, pipettes en verre et en plastique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction