Learn More
Integra Biosciences™ PIPETBOY™ Pro
Remplissage précis, rapide et ergonomique des pipettes. Integra Biosciences™ PIPETBOY™ Pro est le seul remplisseur de pipettes doté d'une LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Marque: Integra Biosciences™ 156403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très léger - 190 g
- Codage couleur : cinq couleurs disponibles
- La vitesse peut être réglée en continu via la molette
- La LED rouge indique que la batterie doit être chargée
- Conception ergonomique : conforme aux recommandations d'ergonomie de la forme des mains
- La LED intégrée offre un éclairage optimal de la zone autour de la pipette, ce qui garantit un pipetage précis et empêche la fatigue oculaire
- Fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et donc fournis avec une garantie prolongée de 3 ans disponible après enregistrement
Spécification
Orange | |
Remplisseur de pipette | |
Lumière LED intégrée, filtre stérile de rechange, 2 batteries, adaptateur secteur |
2 à 12 ml/s | |
Pipettes en verre et en plastique avec des volumes allant de 1 à 100 ml | |
190 g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
TEG004 PIPETBOY PRO
Taille: 144.4 kB
TEG004 PIPETBOY PRO
Taille: 122.2 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Integra Biosciences™ PIPETBOY™ Pro > Couleur : Orange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu