Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 50 à 1000 μl
Processus de fabrication respectueux de l’environnement utilisant uniquement du PP haute pureté exempt d’oléamide et de diHEMDA. Les pointes de pipettes de 50 à 1000 μl ont une paroi fine qui offre un haut degré de translucidité, permet une éjection facile et entraîne peu de pertes.
37.25€ - 65.65€
Spécification
Volume (métrique) | 50 à 1000 mu;l |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Longueur (métrique) | 7 cm |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
À utiliser avec (application) | Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15134917
![]() |
BRAND™
732212 |
TipBox, cinq boîtes de 96 pièces |
48.25€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15124907
![]() |
BRAND™
732112 |
TipRefill, 10 racks de 96 pièces |
65.65€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15134927
![]() |
BRAND™
732252 |
TipStack, 2 x 5 racks de 96 pièces | N/A | N/A | N/A | |||||
15164897
|
BRAND™
732032 |
Conditionnés en vrac dans 10 sachets de 500 pièces |
37.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15104897
|
BRAND™
732012 |
Conditionnés en vrac dans deux sachets de 500 pièces |
46.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 250, 500 et 1000 μl pour une évaluation rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en vrac sont de couleur bleue et les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Spécification
50 à 1000 mu;l | |
7 cm | |
Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire | |
Oui | |
250, 500, 1000 μl |
Non stérile | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pointes de pipettes, de 50 à 1000 μl