Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 50 à 1000 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. 15124907 Tous les produits Brand Produits
TipRefill, 10 racks de 96 pièces, 960 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnés en vrac dans 10 sachets de 500 pièces
Conditionnés en vrac dans deux sachets de 500 pièces
TipBox, cinq boîtes de 96 pièces
TipRefill, 10 racks de 96 pièces
TipStack, 2 x 5 racks de 96 pièces
Conditionnement:
480 pièces
500 pièces
960 pièces
Code produit. 15124907
Marque: BRAND™ 732112
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Processus de fabrication respectueux de l’environnement utilisant uniquement du PP haute pureté exempt d’oléamide et de diHEMDA. Les pointes de pipettes de 50 à 1000 μl ont une paroi fine qui offre un haut degré de translucidité, permet une éjection facile et entraîne peu de pertes.
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Non stériles
  • L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Graduations à 250, 500 et 1000 μl pour une évaluation rapide du volume
  • En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
  • Les pointes en vrac sont de couleur bleue et les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1000 mu;l
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 7 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire
Compatibilité Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Format Rack
Type de pointe Universal
Conditionnement TipRefill, 10 racks de 96 pièces
Type de produit Pointe
Jetable Limited-use
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 250, 500, 1000 μl
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot0000008936 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2023 Code produit732112
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pointes de pipettes, de 50 à 1000 μl >