Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 50 à 1000 μl
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnés en vrac dans 10 sachets de 500 pièces
Conditionnés en vrac dans deux sachets de 500 pièces
TipBox, cinq boîtes de 96 pièces
TipRefill, 10 racks de 96 pièces
TipStack, 2 x 5 racks de 96 pièces
Conditionnement:
480 pièces
500 pièces
960 pièces
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 250, 500 et 1000 μl pour une évaluation rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en vrac sont de couleur bleue et les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 à 1000 mu;l |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Longueur (métrique) | 7 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | TipStack, 2 x 5 racks de 96 pièces |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |