Learn More
PIPES, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™ Code produit.: 11436591
PIPES, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Code produit. 11436591 Tous les produits MP Biomedicals Produits
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
Code produit. 11436591
Marque: MP Biomedicals 0219483825
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES
Couleur White
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Poids de la formule 302.4
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PIPES, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™ >