Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
K+ channel activator
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-62756-50MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
Spécification
85371-64-8 | |
C13H19N5· H2O | |
50 mg | |
Pinacidil Monohydrate K+ channel activator |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>98% (HPLC); NMR (conforms) | |
Synthetic | |
Poudre |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator > 50 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu