Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
Spécification
Spécification
| CAS | 85371-64-8 |
| Contenu et stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formule moléculaire | C13H19N5· H2O |
| Pureté | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
| Quantité | 10 mg |
| Source | Synthetic |
| Cible | Pinacidil Monohydrate K+ channel activator |
| Forme | Poudre |