Learn More
OHAUS™ Balance portative - série CR
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception intuitive à deux boutons facilite le fonctionnement.
- La conception mince et compacte permet un stockage empilable.
- Une plateforme de pesée élargie peut traiter de manière adéquate de grands échantillons et une variété d’objets.
Spécification
Spécification
| Description | Indicateur de stabilité, protection mécanique et logicielle contre les surcharges/sous-charges, arrêt automatique |
| Capacité | 2200,00 g |
| Type d’affichage | LCD |
| Précision affichage | 1,0000 g |
| À utiliser avec (application) | Pesée |
| Modèle | CR2200 |
| Temps de stabilisation | 2,000 sec |
| Modes de pesée | Gramme, livre, once, once Troy, & Pennyweight |
| Dimensions (L x l x H) | 23,500 x 17,000 x 5,500 cm |
| Longueur (impériale) | 8,10 in |
| Afficher plus |