Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Accélérez les applications PCR et qPCR avec les plaques PCR 24 puits Piko grâce à la technologie de paroi ultra-fine (UTW) pour réduire considérablement l’épaisseur des parois des puits.
153.00€ - 564.00€
Spécification
Code-barres | Aucun code-barres |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
Gamme de produits | Piko™ |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Microplaque PCR |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10056769
|
Thermo Scientific™
SPL0961 |
200/Cs. |
564.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15206217
|
Thermo Scientific™
SPL096150 |
50 Plates |
153.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les plaques PCR Piko sont une famille de plaques PCR qui ont l’empreinte d’une lame de microscope.Nous avons non seulement diminué la taille de la plaque, mais nous avons également réduit considérablement l’épaisseur des parois des puits grâce à notre technologie brevetée de paroi ultra-mince (UTW).
Points clés
- Paroi ultra mince (UTW) pour des applications de PCR / qPCR rapides
- Profil bas
- Conçues pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 24 puits
- Les plaques peuvent être fixées dans le cadre de la plaque pour créer une plaque 96 puits standard
- Pipettes multicanaux standard et plateformes de manipulation des liquides
- L’espacement et l’encombrement des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Spécification
Aucun code-barres | |
Piko™ | |
Microplaque PCR | |
Polypropylène | |
Étalon |
Certifié sans RNase / DNase | |
Blanc | |
Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal | |
96 |