Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
200/carton
50 plaques
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
Description
Les plaques PCR Piko sont une famille de plaques PCR qui ont l’empreinte d’une lame de microscope.Nous avons non seulement diminué la taille de la plaque, mais nous avons également réduit considérablement l’épaisseur des parois des puits grâce à notre technologie brevetée de paroi ultra-mince (UTW).
Quatre plaques peuvent être fixées dans un seul cadre ce qui donne l’équivalent d’une microplaque 384 puits standard.
Caractéristiques
• Paroi ultra-fine (UTW) pour des applications de PCR rapide / qPCR
• Profil bas
• Conçues pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 96 puits
• Les plaques peuvent être fixées dans le cadre de plaque pour créer une plaque 384 puits standard
• Compatible avec les pipettes multicanaux standard et plateformes de manipulation des liquides
• L’espacement et l’empreinte des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Applications
• qPCR / PCR en temps réel
Produits associés
Plaque PCR Piko, 96 puits, transparente
Plaque PCR Piko, 96 puits, blanche
Cadre de plaques pour plaques PCR Piko 96 puits, blanc
Caractéristiques
• Paroi ultra-fine (UTW) pour des applications de PCR rapide / qPCR
• Profil bas
• Conçues pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 96 puits
• Les plaques peuvent être fixées dans le cadre de plaque pour créer une plaque 384 puits standard
• Compatible avec les pipettes multicanaux standard et plateformes de manipulation des liquides
• L’espacement et l’empreinte des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Applications
• qPCR / PCR en temps réel
Produits associés
Plaque PCR Piko, 96 puits, transparente
Plaque PCR Piko, 96 puits, blanche
Cadre de plaques pour plaques PCR Piko 96 puits, blanc
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 50/plaque |
| Gamme de produits | Piko |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Quantité | 50 plaques |
| Afficher plus |