Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Accélérez les applications PCR et qPCR avec les plaques PCR 24 puits Piko grâce à la technologie de paroi ultra-fine (UTW) pour réduire considérablement l’épaisseur des parois des puits.
Marque: Thermo Scientific™ SPL0961
Description
Les plaques PCR Piko sont une famille de plaques PCR qui ont l’empreinte d’une lame de microscope.Nous avons non seulement diminué la taille de la plaque, mais nous avons également réduit considérablement l’épaisseur des parois des puits grâce à notre technologie brevetée de paroi ultra-mince (UTW).
Les plaques PCR Piko sont également des alternatives flexibles aux microplaques classiques. Quatre plaques, chacune de la taille d’une lame de microscope, peuvent être fixées de manière réversible dans un cadre rigide, produisant l’équivalent d’une microplaque standard de 96 ou 384 puits. Ce format permet de combiner plusieurs sources d’échantillons en un seul cycle de PCR ou soumis à un traitement post-PCR différent.- Épaisseur de paroi de la moitié de celle des tubes à paroi fine classiques
- Le format flexible permet de réduire les coûts et les déchets
- Compatible avec les pipettes multicanaux standard et les manipulateurs de liquides
- L’espacement et l’empreinte des puits correspondent aux dimensions de l’industrie (ANSI)
- Couleurs disponibles : transparent, blanc
Recommandées dans les cas suivants :
PCR, PCR rapide, PCR haute performance
Spécification
Aucun code-barres | |
200/plaque | |
Blanc | |
Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal | |
96 |
Certifié sans RNase / DNase | |
Piko™ | |
Microplaque PCR | |
Polypropylène | |
Étalon |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.