Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine Pierce™
La streptavidine recombinante purifiée permet la détection d’anticorps biotinylés et d’autres sondes dans diverses méthodes de test standard, notamment le transfert Western, l’ELISA, l’immunohistochimie et l’imagerie de fluorescence.
182.00€ - 10730.00€
Spécification
Conjugué | Non conjugué(e) |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes :2 à 8°C. |
Gamme de produits | Pierce™ |
Molécule cible | Biotine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10147723
|
Thermo Scientific™
21122 |
1 mg |
182.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10700995
|
Thermo Scientific™
21125 |
5 mg |
692.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10314654
|
Thermo Scientific™
21135 |
100 mg |
1456.00€
100mg |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15374870
|
Thermo Scientific™
21145 |
1 000 mg |
10730.00€
1000mg |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La streptavidine purifiée est fournie lyophilisée dans un tampon à base de phosphate pour une reconstitution immédiate avec de l’eau
- La streptavidine est une protéine liant la biotine, isolée à l’origine à partir de Streptomyces avidinii
- Les produits Pierce™ à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine ayant une masse de 53 000 Da et un point isoélectrique (pI) quasi neutre
- La streptavidine est une protéine tétramérique, chaque sous-unité se liant à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine
- Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation
- Applications : ELISA (dépendant du test), transfert Western (dépendant du test)
Spécification
Non conjugué(e) | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes :2 à 8°C. | |
Pierce™ | |
Biotine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.