Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
100 mg
1 000 mg
Förpackningsstorlek:
1000mg
100mg
1mg
5mg
Beskrivning
- La streptavidine purifiée est fournie lyophilisée dans un tampon à base de phosphate pour une reconstitution immédiate avec de l’eau
- La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine, isolée à l’origine à partir de Streptomyces avidinii
- Les produits Pierce™ à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un point isoélectrique (pI) quasi-neutre
- La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine
- Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation
- Applications : ELISA (dépendant du dosage), transfert Western (dépendant du dosage)
Specifikationer
Specifikationer
| Conjugué | Non conjugué(e) |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2 à 8°C. |
| Forme | Pleine |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Streptavidine |
| Molécule cible | Biotine |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering