Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine Pierce™
La streptavidine recombinante purifiée permet la détection d’anticorps biotinylés et d’autres sondes dans diverses méthodes de test standard, notamment le transfert Western, l’ELISA, l’immunohistochimie et l’imagerie de fluorescence.
Marque:  Thermo Scientific™ 21145
9838.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24369" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15374870
  • 11160.00€ / 1000mg
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La streptavidine purifiée est fournie lyophilisée dans un tampon à base de phosphate pour une reconstitution immédiate avec de l’eau
  • La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine, isolée à l’origine à partir de Streptomyces avidinii
  • Les produits Pierce™ à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un point isoélectrique (pI) quasi-neutre
  • La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine
  • Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation
  • Applications : ELISA (dépendant du dosage), transfert Western (dépendant du dosage)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non conjugué(e)
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2 à 8°C.
Pierce™
Biotine
1 000 mg
Poudre
Conjugué de streptavidine (fluorescent)