Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce™, sans EDTA
Les comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Marque:  Thermo Scientific™ A32964
Code produit. 16336532
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Description
Description
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent les inhibiteurs suivants : AEBSF, aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et pepstatine A. Stables pour le stockage à 4°C pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois ; chaque grand comprimé suffit pour 10 ml ou 50 ml de solution, et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.
Points clés :
  • Formulation améliorée — Dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Économiques : meilleur rapport qualité-prix que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
  • Pratique — Formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
  • Compatible — Utiliser directement avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 flacon de comprimés inhibiteurs
Purification de protéines, transfert Western
2 comprimés
2°C à 8°C
1 comprimé suffit pour 50 ml
Nom du produit
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce™, sans EDTA > 2 comprimés ; 1 comprimé est suffisant pour 50 ml ; taille de l’essai