Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les comprimés et mini comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique dans la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Les comprimés et mini comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A et sont disponibles dans des formulations avec ou sans EDTA, un inhibiteur de la métalloprotéinase. La formulation sans EDTA a ajouté une compatibilité avec les méthodes de purification IMAC et l’électrophorèse sur gel 2D. Stable pour un stockage à 4°C jusqu’à 12 mois, chaque grand comprimé est suffisant pour 50 ml de solution et chaque mini-comprimé est suffisant pour 10 ml de solution. Les tailles et les formulations des comprimés conviennent à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines à partir de tissus et de cellules de culture.
Points clés :
- Économique −les grands comprimés et les mini-comprimés sont plus rentables que les autres formulations disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
- Facile−à−utiliser − les comprimés stables au réfrigérateur se dissolvent facilement dans les tampons et les réactifs de lyse
- Deux formulation − disponibles avec ou sans EDTA
- Compatible − utilisation avec des réactifs de lyse cellulaire développés en interne ou disponibles sur le marché et avec les dosages de protéines Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce |
| Type de produit | Inhibiteur |
| Contenu et stockage | 1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Solide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Suffisant pour | 50 ml de solution |
| Inhibiteurs | Inhibiteur de protéase |
| Quantité | 20 comprimés |