Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce™
Mesurez quantitativement la lactose déshydrogénase libérée dans les milieux à partir de cellules endommagées comme biomarqueur pour la cytotoxicité cellulaire et la cytolyse à l’aide d’un dosage colorimétrique.
129.00€ - 365.00€
Spécification
Description | Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce |
---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13454269
|
Thermo Scientific™
88953 |
Kit pour 200 réactions | N/A | N/A | N/A | |||||
13464269
|
Thermo Scientific™
88954 |
Kit pour 1000 réactions | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Mesurez quantitativement la lactose déshydrogénase (LDH) libérée dans les milieux à partir de cellules endommagées comme biomarqueur pour la cytotoxicité cellulaire et la cytolyse à l’aide d’un dosage colorimétrique avec le kit d’analyse de cytotoxicité et de Thermo Scientific™ Pierce LDH.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de dosage de la cytotoxicité de la LDH Pierce mesure la LDH extracellulaire dans les milieux de culture à l’aide d’une réaction enzymatique, ce qui résulte en un produit de formazan rouge pouvant être mesuré par spectrophotométrie. La lactate-déshydrogénase (LDH) est une enzyme cytosolique, indicateur de toxicité cellulaire. Le dosage est idéal pour un screening à haut débit et fournit une alternative sûre aux dosages de cytotoxicité radioactifs.Points clés :
Pratique – format de dosage de type ajout–mélange–lecture pour les cellules adhérentes et en suspension
Colorimétrique – mesure quantitative de la LDH secrétée par formation d’un produit coloré
Solide – utilisation de l’activité stable de l’enzyme LDH comme marqueur de cytotoxicité
Flexible – idéal pour un criblage à haut débit
Non–radioactif – alternative sûre aux dosages de cytotoxicité de la libération de 51Cr
Comprend :
Le kit contient un mélange de substrat, un tampon de dosage, un tampon de lyse 10X, une solution d’arrêt et un contrôle positif de la LDH
Requiert :
Lecteur de microplaque capable de mesurer l’absorbance à 490 nm et à 680 nm, une plaque de 96 puits transparente à fond plat avec un spectrophotomètre et une pipette multicanaux
Recommandé dans les domaines suivants :
- Mesure de la cytotoxicité in vitro pour laquelle des produits chimiques, des cellules immunitaires, de l’ARNic ou du micro-ARN jouent le rôle de médiateur
- Détection de la cytolyse dans des applications à bioréacteur ou d’ingénierie de tissus 3D
Spécification
Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce |