Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Mesurez quantitativement la lactose déshydrogénase (LDH) libérée dans les milieux à partir de cellules endommagées comme biomarqueur pour la cytotoxicité cellulaire et la cytolyse à l’aide d’un dosage colorimétrique avec le kit d’analyse de cytotoxicité et de Thermo Scientific™ Pierce LDH.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Pratique – format de dosage de type ajout–mélange–lecture pour les cellules adhérentes et en suspension
Colorimétrique – mesure quantitative de la LDH secrétée par formation d’un produit coloré
Solide – utilisation de l’activité stable de l’enzyme LDH comme marqueur de cytotoxicité
Flexible – idéal pour un criblage à haut débit
Non–radioactif – alternative sûre aux dosages de cytotoxicité de la libération de 51Cr
Comprend :
Le kit contient un mélange de substrat, un tampon de dosage, un tampon de lyse 10X, une solution d’arrêt et un contrôle positif de la LDH
Requiert :
Lecteur de microplaque capable de mesurer l’absorbance à 490 nm et à 680 nm, une plaque de 96 puits transparente à fond plat avec un spectrophotomètre et une pipette multicanaux
Recommandé dans les domaines suivants :
- Mesure de la cytotoxicité in vitro pour laquelle des produits chimiques, des cellules immunitaires, de l’ARNic ou du micro-ARN jouent le rôle de médiateur
- Détection de la cytolyse dans des applications à bioréacteur ou d’ingénierie de tissus 3D
Spécification
Spécification
| Description | Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce |
| Quantité | Kit pour 1000 réactions |
| Contenus des kits | Solution d‘arrêt, 60 ml, Mélange de substrat, 5 x lyophilisat, Contrôle positif de la LDH, 30 µl, Tampon de dosage, 5 x 0,6 ml, Assay Buffer, 5 x 0.6mL |
| Suffisant pour | 1000 réactions dans des plaques 96 puits ou 4000 réactions dans des plaques 384 puits |