Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce™
Mesurez quantitativement la lactose déshydrogénase libérée dans les milieux à partir de cellules endommagées comme biomarqueur pour la cytotoxicité cellulaire et la cytolyse à l’aide d’un dosage colorimétrique.
Marque:  Thermo Scientific™ 88953
Code produit. 13454269
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Mesurez quantitativement la lactose déshydrogénase (LDH) libérée dans les milieux à partir de cellules endommagées comme biomarqueur pour la cytotoxicité cellulaire et la cytolyse à l’aide d’un dosage colorimétrique avec le kit d’analyse de cytotoxicité et de Thermo Scientific™ Pierce LDH.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de dosage de la cytotoxicité de la LDH Pierce mesure la LDH extracellulaire dans les milieux de culture à l’aide d’une réaction enzymatique, ce qui résulte en un produit de formazan rouge pouvant être mesuré par spectrophotométrie. La lactate-déshydrogénase (LDH) est une enzyme cytosolique, indicateur de toxicité cellulaire. Le dosage est idéal pour un screening à haut débit et fournit une alternative sûre aux dosages de cytotoxicité radioactifs.
Points clés :
  • Pratique – format de dosage de type ajout–mélange–lecture pour les cellules adhérentes et en suspension
  • Colorimétrique – mesure quantitative de la LDH secrétée par formation d’un produit coloré
  • Solide – utilisation de l’activité stable de l’enzyme LDH comme marqueur de cytotoxicité
  • Flexible – idéal pour un criblage à haut débit
  • Non–radioactif – alternative sûre aux dosages de cytotoxicité de la libération de 51Cr
Comprend :
Le kit contient un mélange de substrat, un tampon de dosage, un tampon de lyse 10X, une solution d’arrêt et un contrôle positif de la LDH
Requiert :
Lecteur de microplaque capable de mesurer l’absorbance à 490 nm et à 680 nm, une plaque de 96 puits transparente à fond plat avec un spectrophotomètre et une pipette multicanaux
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Mesure de la cytotoxicité in vitro pour laquelle des produits chimiques, des cellules immunitaires, de l’ARNic ou du micro-ARN jouent le rôle de médiateur
  • Détection de la cytolyse dans des applications à bioréacteur ou d’ingénierie de tissus 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de dosage de cytotoxicité de la LDH Pierce
Kit pour 200 réactions
Contrôle positif de la LDH, 6 µl, Solution d‘arrêt, 12 ml, Tampon de dosage, 0,6 ml, Tampon de lyse 10X, 2,5 ml, 10X Lysis Buffer, 2.5mL
200 réactions dans des plaques 96 puits ou 800 réactions dans des plaques 384 puits